Stampa…
1,7-Diaminoheptane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR10104-25GEA 0 CHF
APOSOR10104-25G APOSOR10104-5G
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Formula: C₇H₁₈N₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008246
CAS Number: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Mehr About VWR