3-Aminothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR1010-25GEA
85.5
CHF
APOSOR1010-25G
APOSOR1010-5G
APOSOR1010-100G
3-Aminothiophenol 97%
3-Aminothiophenol
Formula:
C₆H₇NS Peso molecolare: 125,19 g/mol Punto di ebollizione: 123…125 °C/8mmHg Densità: 1,179 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007791 CAS Number: 22948-02-3 EINECS: 245-344-4 UN: 3267 ADR: 8,II |