Stampa…

(±)-3-Methyl-2-butanol

Attenzione

APOSOR10026-1KGEA 0 CHF
APOSOR10026-1KG
(±)-3-Methyl-2-butanol
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C
Densità: 0,818 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004527
CAS Number: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR