4-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR10024-25GEA
123
CHF
APOSOR10024-25G
APOSOR10024-100G
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₁N Peso molecolare: 121,18 g/mol Punto di ebollizione: 195…197 °C Punto di fusione: 41609 °C Densità: 0,955 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008123 CAS Number: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |