Stampa…

4-Phenyl-1-butanol 97%

Fornitore: Apollo Scientific

APOSOR0769-100GEA 107 CHF
APOSOR0769-100G
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C/14mmHg
Densità: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002971
CAS Number: 3360-41-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR