Stampa…

Hypoxanthine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSOR0545-100GEA 24.5 CHF
APOSOR0545-100G APOSOR0545-5G APOSOR0545-25G
Hypoxanthine 98%
Hypoxanthine
Formula: C₅H₄N₄O
Peso molecolare: 136,11 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005725
CAS Number: 68-94-0
EINECS: 200-697-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR