Stampa…
3-Methoxythiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR0120-5GEA 136 CHF
APOSOR0120-5G APOSOR0120-1G APOSOR0120-25G
3-Methoxythiophenol
3-Methoxythiophenol
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,21 g/mol
Punto di ebollizione: 225…226 °C
Densità: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004841
CAS Number: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR