Stampa…
Triphenylmethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR0040-100GEA 15.2 CHF
APOSOR0040-100G APOSOR0040-5KG APOSOR0040-1KG
Triphenylmethane
Triphenylmethane
Formula: C₁₉H₁₆
Peso molecolare: 244,34 g/mol
Punto di ebollizione: 358…359 °C/754mmHg
Punto di fusione: 92…94 °C
Densità: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004763
CAS Number: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Mehr About VWR