Thulium(III) fluoride, anidro 99,9%
APOSIN3604-25GEA
0
CHF
APOSIN3604-25G
APOSIN3604-5G
Thulium(III) fluoride, anidro 99,9%
Thulium(III) fluoride
Formula:
F₃Tm Peso molecolare: 225,93 g/mol Punto di fusione: 1158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049611 CAS Number: 13760-79-7 |