Stampa…

Strontium sulphide 99.995%

APOSIN3385-25GEA 0 CHF
APOSIN3385-25G APOSIN3385-100G
Strontium sulphide 99.995%
Strontium sulphide
Formula: SSr
Peso molecolare: 119,69 g/mol
Punto di fusione: >2000 °C
Densità: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049560
CAS Number: 1314-96-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR