Stronzio solfato 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSIN3379-25GEA
280
CHF
APOSIN3379-25G
APOSIN3379-5G
Stronzio solfato 99.99%
Stronzio solfato
Formula:
O₄SSr Peso molecolare: 183,68 g/mol Punto di fusione: 1600 °C Densità: 3,96 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036274 CAS Number: 7759-02-6 |