Stampa…

Stronzio fluoruro 99,9%

APOSIN3358-50GEA 0 CHF
APOSIN3358-50G APOSIN3358-10G
Stronzio fluoruro 99,9%
Stronzio fluoruro
Formula: F₂Sr
Peso molecolare: 125,62 g/mol
Punto di ebollizione: 2460 °C
Punto di fusione: 1473 °C
Densità: 4,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011251
CAS Number: 7783-48-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR