Stampa…
Samario (III) ossido 99.999%
Attenzione
APOSIN3100-5GEA 0 CHF
APOSIN3100-100G APOSIN3100-5G APOSIN3100-25G
Samario (III) ossido 99.999%
Samario (III) ossido
Formula: O₃Sm₂
Peso molecolare: 348,72 g/mol
Punto di fusione: 2300 °C
Densità: 8,347 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011237
CAS Number: 12060-58-1
Mehr About VWR