Stampa…

Samario (III) ossido 99,9%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSIN3097-5GEA 0 CHF
APOSIN3097-5G APOSIN3097-100G APOSIN3097-25G
Samario (III) ossido 99,9%
Samario (III) ossido
Formula: O₃Sm₂
Peso molecolare: 348,72 g/mol
Punto di fusione: 2300 °C
Densità: 8,347 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011237
CAS Number: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR