Stampa…

Samarium(III) fluoride 99,9%

Attenzione

APOSIN3088-25GEA 0 CHF
APOSIN3088-25G APOSIN3088-5G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Formula: F₃Sm
Peso molecolare: 207,36 g/mol
Punto di ebollizione: 2323 °C
Punto di fusione: 1306 °C
Densità: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049540
CAS Number: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR