Stampa…

Samarium trichloride, anidro 99,9%

Attenzione

APOSIN3085-10GEA 0 CHF
APOSIN3085-10G APOSIN3085-50G
Samarium trichloride, anidro 99,9%
Samarium trichloride
Formula: Cl₃Sm
Peso molecolare: 256,72 g/mol
Punto di fusione: 686 °C
Densità: 4,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011235
CAS Number: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR