Stampa…
Rubidio ioduro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSIN3031-10GEA 294 CHF
APOSIN3031-10G
Rubidio ioduro 99,9%
Rubidio ioduro
Formula: IRb
Peso molecolare: 212,37 g/mol
Punto di ebollizione: 1300 °C
Punto di fusione: 642 °C
Densità: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011192
CAS Number: 7790-29-6
Mehr About VWR