Stampa…
Nichel (II) solfato esaidrato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel (II) solfato esaidrato
APOSIN2713-1KGEA 428 CHF
APOSIN2713-1KG
Nichel (II) solfato esaidrato 98%
Solfato di nichel esaidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
Peso molecolare: 262,85 g/mol
Densità: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149813
CAS Number: 10101-97-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR