Stampa…
Neodymium tribromide hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSIN2626-25GEA 165 CHF
APOSIN2626-25G APOSIN2626-100G
Neodymium tribromide hydrate 99,9%
Neodymium tribromide hydrate
Formula: Br₃Nd·H₂O
Peso molecolare: 401,97 g/mol
Punto di fusione: 684 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00748137
CAS Number: 29843-90-1
Mehr About VWR