Stampa…
Ferro (II) solfato eptaidrato ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSIN2086-5KGEA 612 CHF
APOSIN2086-5KG APOSIN2086-1KG
Ferro (II) solfato eptaidrato ACS
Ferro (II) solfato eptaidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 278,02 g/mol
Punto di fusione: 64 °C
Densità: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149719
CAS Number: 7782-63-0
Mehr About VWR