Stampa…

Ferro (III) nitrato nonaidrato ACS

Pericolo

APOSIN2074-500GEA 0 CHF
APOSIN2074-500G
Ferro (III) nitrato nonaidrato ACS
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso molecolare: 404 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C
Punto di fusione: 47,2 °C
Densità: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR