Stampa…

Germanio 99.999%, in polvere –10 mesh

Attenzione

APOSIN1909-10GEA 0 CHF
APOSIN1909-10G
Germanio 99.999%, in polvere –10 mesh
Germanio
Formula: Ge
Peso molecolare: 72,61 g/mol
Punto di ebollizione: 2830 °C
Punto di fusione: 937,4 °C
Densità: 5,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085310
CAS Number: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR