Stampa…

Gallio 99.999%, ingot

Pericolo

APOSIN1852-1GEA 0 CHF
APOSIN1852-1G
Gallio 99.999%, ingot
Gallio
Formula: Ga
Peso molecolare: 69,72 g/mol
Punto di ebollizione: 2403 °C
Punto di fusione: 29,78 °C
Densità: 5,907 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR