Stampa…
di-Gadolinio triossido 99.99%
Attenzione
APOSIN1837-250GEA 0 CHF
APOSIN1837-250G APOSIN1837-50G
di-Gadolinio triossido 99.99%
di-Gadolinio triossido
Formula: Gd₂O₃
Peso molecolare: 362,5 g/mol
Punto di fusione: 2330 °C
Densità: 7,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011026
CAS Number: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Mehr About VWR