Stampa…

Gadolinium 99,9%, in polvere 40 mesh

APOSIN1804-50GEA 0 CHF
APOSIN1804-50G APOSIN1804-10G
Gadolinium 99,9%, in polvere 40 mesh
Gadolinium
Formula: Gd
Peso molecolare: 157,25 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C
Punto di fusione: 1312 °C
Densità: 7,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011022
CAS Number: 7440-54-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR