Stampa…
Cerio 99,9%, chips
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSIN1399-25GEA 1040 CHF
APOSIN1399-25G
Cerio 99,9%, chips
Cerio
Formula: Ce
Peso molecolare: 140,12 g/mol
Punto di ebollizione: 3468 °C
Punto di fusione: 795 °C
Densità: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3,II
Mehr About VWR