Stampa…
Calcio fluoruro, anidro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: FluoriteFluorspar
APOSIN1387-5GEA 17.6 CHF
APOSIN1387-5G
Calcio fluoruro, anidro 99.99%
Calcio fluoruro
Formula: CaF₂
Peso molecolare: 78,07 g/mol
Punto di ebollizione: 2500 °C
Punto di fusione: 1403 °C
Densità: 3,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010907
CAS Number: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Mehr About VWR