Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato 99.995%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSIN1063-100GEA 323 CHF
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Ammonio diidrogeno fosfato 99.995%
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Peso molecolare: 115,03 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Mehr About VWR