Stampa…

Deuterio ossido (>99.9% D)

Attenzione

APOSDE50K-100GEA 87.2 CHF
APOSDE50K-100G
Deuterio ossido (>99.9% D)
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Peso molecolare: 20 g/mol
Punto di ebollizione: 101,4 °C
Punto di fusione: 3,8 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR