D(+)-Raffinosio pentaidrato
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSBIK9001-100GEA
69.8
CHF
APOSBIK9001-100G
APOSBIK9001-1KG
APOSBIK9001-500G
D(+)-Raffinosio pentaidrato
D(+)-Raffinosio pentaidrato
Formula:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O Peso molecolare: 594,52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071590 CAS Number: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 |