Stampa…
D(+)-Galattosio
Fornitore: Apollo Scientific
APOSBIG1724-500GEA 76.7 CHF
APOSBIG1724-500G APOSBIG1724-1KG APOSBIG1724-5KG
D(+)-Galattosio
D(+)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151230
CAS Number: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Mehr About VWR