Stampa…

Gentamicina solfato soluzione 50 mg/ml

Pericolo

APOSBIG0125-10MLEA 45.2 CHF
APOSBIG0125-10ML APOSBIG0125-100ML APOSBIG0125-25ML
Gentamicina solfato soluzione 50 mg/ml
Gentamicin sulphate

Sterile filtered solution at a concentration of 50 mg/mL of gentamicin sulphate.

Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00270181
CAS Number: 1405-41-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR