Stampa…
9,10-Antrachinone
Attenzione
APOSBIA4015-100GEA 78.6 CHF
APOSBIA4015-100G APOSBIA4015-1KG
9,10-Antrachinone
9,10-Antrachinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C
Punto di fusione: 284 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001188
CAS Number: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Mehr About VWR