Stampa…
L-Arginina cloridrato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L(+)-Arginina cloridrato(S)-(+)-Arginina cloridrato
APOSBIA0865-1KGEA 80.2 CHF
APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G APOSBIA0865-100G
L-Arginina cloridrato
L-Arginina cloridrato
USP, pyrogen free
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso molecolare: 210,66 g/mol
Punto di fusione: 226…230 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064550
CAS Number: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Mehr About VWR