D-(-)-Arginine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSBIA0864-1GEA
0
CHF
APOSBIA0864-1G
APOSBIA0864-5G
D-(-)-Arginine
D-(-)-Arginine
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Peso molecolare: 174,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063116 CAS Number: 157-06-2 |