HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico) free acid ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSBI8181-100GEA
17.6
CHF
APOSBI8181-100G
APOSBI8181-250G
APOSBI8181-1KG
HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico) free acid ≥99.5%, ultrapuro
HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazina ]-etansolfonico)
Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2
- Heavy metals: <1 ppm
- pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2
Formula:
C₈H₁₈N₂O₄S Peso molecolare: 238,31 g/mol Punto di fusione: 238…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS Number: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 |