Stampa…
Imidazolo 99+%
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
APOSBI7565-25GEA 80.2 CHF
APOSBI7565-25G APOSBI7565-5G
Imidazolo 99+%
Imidazolo
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • White crystals
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 85…91 °C
Flash Pt: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Mehr About VWR