5-Chloro-6-fluoroisatin
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510278-1GEA
872
CHF
APOSPC510278-1G
5-Chloro-6-fluoroisatin
5-Chloro-6-fluoroisatin
Formula:
C₈H₃ClFNO₂ Peso molecolare: 199,566 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09728573 CAS Number: 953897-06-8 |