Stampa…
3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510272-1GEA 1470 CHF
APOSPC510272-1G
3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈FNO₄
Peso molecolare: 237,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977389
CAS Number: 2006277-43-4
Mehr About VWR