3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510218-1GEA
1470
CHF
APOSPC510218-1G
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Formula:
C₁₀H₁₁ClFN Peso molecolare: 199,652 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26038927 CAS Number: 1565489-33-9 |