Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510206-1GEA
2200
CHF
APOSPC510206-1G
Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₉FO₄ Peso molecolare: 200,164 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16877843 CAS Number: 838856-88-5 |