Stampa…
4-(tert-Butyl)-3,5-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510173-1GEA 1110 CHF
APOSPC510173-1G
4-(tert-Butyl)-3,5-difluorophenol
4-(tert-Butyl)-3,5-difluorophenol
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Peso molecolare: 186,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485342
CAS Number: 910486-78-1
Mehr About VWR