Methyl 1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510132-5GEA
1210
CHF
APOSPC510132-5G
Methyl 1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formula:
C₁₄H₁₅FO₃ Peso molecolare: 250,266 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22423140 CAS Number: 1384265-52-4 |