Ethyl 3-Bromo-5-fluoroindole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510118-5GEA
855
CHF
APOSPC510118-5G
Ethyl 3-Bromo-5-fluoroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-5-fluoroindole-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉BrFNO₂ Peso molecolare: 286,097 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22205880 CAS Number: 1375064-48-4 |