Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510109-5GEA
1100
CHF
APOSPC510109-5G
Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₈FNO₄ Peso molecolare: 295,306 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21641308 CAS Number: 1363166-15-7 |