Stampa…
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510100-5GEA 722 CHF
APOSPC510100-5G
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Formula: C₁₀H₁₁FO₄S
Peso molecolare: 246,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491403
CAS Number: 1346597-53-2
Mehr About VWR