4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510083-5GEA
855
CHF
APOSPC510083-5G
4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
Formula:
C₁₈H₁₉FN₂O₂ Peso molecolare: 314,354 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20134209 CAS Number: 1346597-48-5 |