Stampa…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510074-1GEA 599 CHF
APOSPC510074-1G APOSPC510074-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Formula: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Peso molecolare: 332,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410613
CAS Number: 924818-00-8
Mehr About VWR