Stampa…
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510047-5GEA 2330 CHF
APOSPC510047-5G
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 267,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115436
CAS Number: 851069-97-1
Mehr About VWR