Stampa…
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC510032-5GEA 1350 CHF
APOSPC510032-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formula: C₁₃H₁₄BrFN₂O
Peso molecolare: 313,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651736
CAS Number: 1272755-90-4
Mehr About VWR